Learn More
Floroglucinol dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11459963
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11459963 500 g 500 g
11439963 25 g 25 g
11449963 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11459963 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13034.36
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6099-90-7 | C6H10O5 | 162.141 g/mol
Phloroglucinol dihydrate is utilized in the preparation of active pharmaceutical ingredients such as flopropione. It acts as a reagent for the Tollens’ test for pentoses. It is mixed with hydrochloric acid and plays an important role for the detection of lignin (Wiesner test). It is involved in the analysis and qualitative detection of free hydrochloric acid in gastric juice by using Gunzburg reagent. Further, it serves as a coupling agent in printing. It is also employed as a reagent for pentoses, pentosans, aldehydes and as a decalcifier of bone specimens in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El floroglucinol dihidrato se utiliza en la preparación de ingredientes farmacéuticos activos como la flopropiona. Actúa como reactivo en la prueba de las pentosas de Tollens. Se mezcla con ácido clorhídrico y desempeña un papel importante en la detección de lignina (prueba de Wiesner). Participa en el análisis y la detección cualitativa del ácido clorhídrico libre en el jugo gástrico utilizando el reactivo de Gunzburg. Además, funciona como agente de acoplamiento en la impresión. También se emplea como reactivo para pentosas, pentosanos, aldehídos y como descalcificador de muestras óseas en microscopía.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6099-90-7
Fórmula molecular C6H10O5
Peso molecular (g/mol) 162.141
Número MDL MFCD00149090
Clave InChI MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
PubChem CID 80196
Nombre IUPAC benceno-1,3,5-triol;dihidrato
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Specifications
Nombre del producto químico o material Phloroglucinol dihydrate
Punto de fusión 214°C to 217°C
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,7328
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14 (126.11 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%