Learn More
Floroglucinol dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Phloroglucinol dihydrate is utilized in the preparation of active pharmaceutical ingredients such as flopropione. It acts as a reagent for the Tollens’ test for pentoses. It is mixed with hydrochloric acid and plays an important role for the detection of lignin (Wiesner test). It is involved in the analysis and qualitative detection of free hydrochloric acid in gastric juice by using Gunzburg reagent. Further, it serves as a coupling agent in printing. It is also employed as a reagent for pentoses, pentosans, aldehydes and as a decalcifier of bone specimens in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El floroglucinol dihidrato se utiliza en la preparación de ingredientes farmacéuticos activos como la flopropiona. Actúa como reactivo en la prueba de las pentosas de Tollens. Se mezcla con ácido clorhídrico y desempeña un papel importante en la detección de lignina (prueba de Wiesner). Participa en el análisis y la detección cualitativa del ácido clorhídrico libre en el jugo gástrico utilizando el reactivo de Gunzburg. Además, funciona como agente de acoplamiento en la impresión. También se emplea como reactivo para pentosas, pentosanos, aldehídos y como descalcificador de muestras óseas en microscopía.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, bases y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phloroglucinol dihydrate |
| Punto de fusión | 214°C to 217°C |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 100 g |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Índice Merck | 14,7328 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.14 (126.11 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Phloroglucinol dihydrate
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Phloroglucinol dihydrate