Learn More
Floroglucinol anhidro, Mikromol™
Código de producto. 17974456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17974456 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17974456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3572.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Floroglucinol anhidro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Nombres de analitos o componentes Phloroglucinol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
SMILES Oc1cc(O)cc(O)c1
Nombre IUPAC benceno-1,3,5-triol
Peso molecular (g/mol) 126.11
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126,0317 g/mol