Learn More
Floroglucinol, 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10648514 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10648514 100 g Frasco de vidrio 100 g
10002283 25 g Frasco de vidrio 25 g
11994671 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10648514 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241761000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-73-6 | C6H6O3 | 126.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-73-6
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.1
Clave InChI QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phloroglucinol, 1,3,5-benzenetriol, 1,3,5-trihydroxybenzene, phloroglucin, phloroglucine, spasfon-lyoc, s-trihydroxybenzene, benzene-s-triol, 5-hydroxyresorcinol, benzene, trihydroxy
PubChem CID 359
ChEBI CHEBI:16204
Nombre IUPAC benceno-1,3,5-triol
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloroglucinol
Punto de fusión 215.0°C to 218.0°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (OH)3C6H3
Cantidad 100 g
Fieser 01,47; 06,147
Índice Merck 15,7439
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone ethanol, ether and pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phloroglucinol, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.