Learn More
Florogolucinol-13C6, TRC
Código de producto. 30409684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409684 1 mg 1 miligramo
30410088 5 mg -
30422186 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3400021MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329497-24-6
Fórmula molecular 13C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 132.07
Sinónimo 1,3,5-Benzenetriol-13C6, 1,3,5-Trihydroxybenzene-13C6, Benzene-s-triol-13C6, Dilospan S-13C6, NSC 1572-13C6, Phloroglucin-13C6, Phloroglucine-13C6, Spasfon-Lyoc-13C6, sym-Trihydroxybenzene-13C6
Nombre IUPAC (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1,3,5-triol
SMILES O[13c]1[13cH][13c](O)[13cH][13c](O)[13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloroglucinol-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0518
Porcentaje de pureza >95%