Learn More
Floroglucinol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316219 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316219 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16077500AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Nombres de analitos o componentes Phloroglucinol
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C6 H6 O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
SMILES Oc1cc(O)cc(O)c1
Nombre IUPAC benceno-1,3,5-triol
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 126.11
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 126,0317 g/mol