Learn More
Éter tribencílico de floroglucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phloroglucin Tribenzyl Ether |
| CAS | 59434-20-7 |
| Fórmula molecular | C27H24O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,3,5-Tris(phenylmethoxy)benzene, 1,3,5-Tribenzyloxybenzene, 1,3,5-Tris(benzyloxy)benzene, Tribenzyl Phloroglucinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H24O3/c1-4-10-22(11-5-1)19-28-25-16-26(29-20-23-12-6-2-7-13-23)18-27(17-25)30-21-24-14-8-3-9-15-24/h1-18H,19-21H2 |
| SMILES | C(Oc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-tris(fenilmetoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 396.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.1725 |