Learn More
Hidrato de Floroglúcida, TRC
Código de producto. 30136189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136189 10 g 10 g
30136541 25 g 25 g
17982215 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33995010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C12 H10 O5 . x(H2O)
Peso molecular (g/mol) 234.2
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol Hydrate, 2,4,6,3',5'-Biphenylpentol Hydrate, NSC 65069 Hydrate;
Nombre IUPAC 2-(3,5-dihidroxifenil)benceno-1,3,5-triol; hidratar
SMILES OC1=CC(O)=CC(O)=C1C2=CC(O)=CC(O)=C2.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloroglucide Hydrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O5.H2O/c13-7-1-6(2-8(14)3-7)12-10(16)4-9(15)5-11(12)17;/h1-5,13-17H;1H2