Learn More
Hidrato de floroglúcido, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phloroglucide hydrate |
| Nombre de nota | 95% |
| CAS | 491-45-2 |
| Punto de fusión | 300°C |
| Color | Amarillo a marrón |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C12H10O5 |
| Número MDL | MFCD01543374 |
| Mostrar más |