Learn More
Floroglucida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445337 25 g 25 g
11435337 5 g 5 g
11455337 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22693.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 491-45-2 | C12H10O5 | 234.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-45-2
Fórmula molecular C12H10O5
Peso molecular (g/mol) 234.21
Número MDL MFCD01543374
Clave InChI KICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phloroglucide, 2,3',4,5',6-biphenylpentol, 2-3,5-dihydroxyphenyl benzene-1,3,5-triol, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentol, phloroglucide hydrate, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentaol, phloroglucid, d0o8yz, 2,4,5',6-biphenylpentol
PubChem CID 248349
SMILES OC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloroglucide
Punto de fusión ∼296°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3324960
Sensibilidad Light sensitive
Nombre IUPAC 2-(3,5-dihidroxifenil)benceno-1,3,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.21
Porcentaje de pureza 95%