Learn More
Floroacetofenona 4-Neohesperidosida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phloroacetophenone 4-Neohesperidoside |
| CAS | 23643-71-2 |
| Fórmula molecular | C20H28O13 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-[4-[[2-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]ethanone, Phloroacetophenone 4-O-beta-neohesperidoside, Phloracetophenone 4'-beta-neohesperidoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O13/c1-6(22)12-9(23)3-8(4-10(12)24)31-20-18(16(28)14(26)11(5-21)32-20)33-19-17(29)15(27)13(25)7(2)30-19/h3-4,7,11,13-21,23-29H,5H2,1-2H3/t7-,11+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c(C(=O)C)c(O)c3)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-2-il]oxi-2,6-dihidroxifenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 476.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.153 |