Learn More
Phlorizin, MedChemExpress
Descripción
Phlorizin is a non-selective SGLT inhibitor with Kis of 300 and 39 nM for hSGLT1 and hSGLT2, respectively. Phlorizin is also a Na+/K+-ATPase inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phlorizin |
| CAS | 60-81-1 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H24O10 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Floridzin NSC 2833 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.57 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(O)C=C(O)C=C1O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O)CCC3=CC=C(O)C=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 436.41 |
| Mostrar más |