Learn More
Florisovalerofenona, TRC
Código de producto. 30410504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410504 10 g -
30426858 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30410504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33959010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26103-97-9
Fórmula molecular C11 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 210.23
Sinónimo 1-Butanone, 3-methyl-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-, Butyrophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-methyl- (8CI), Phlorobutyrophenone, 3-methyl- (6CI), 3-Methyl-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-butanone, 2,4,6-Trihydroxyisovalerophenone, 2',4',6'-Trihydroxyisovalerophenone, Isovaleroylphloroglucinol, Isovalerylphloroglucinol, Phlorisovalerophenone, Phloroisovalerophenone, Preleptospermone
Nombre IUPAC 3-metil-1-(2,4,6-trihidroxifenil)butan-1-one
SMILES CC(C)CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phlorisovalerophenone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O4/c1-6(2)3-8(13)11-9(14)4-7(12)5-10(11)15/h4-6,12,14-15H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0892