Learn More
Floridzina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phloridzin |
| CAS | 60-81-1 |
| Fórmula molecular | C21 H24 O10 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-[2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4,6-dihydroxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone (ACI), Phlorizin (8CI), Dihydrochalcone 2'-β-D-glucopyranoside, Floridzin, NSC 2833, Phloretin 2'-glucoside, Phloretin 2'-O-glucoside, Phloretin 2'-O-β-D-glucopyranoside, Phloretin 2'-β-D-Glucoside, Phloretin glucoside, Phlorhizin, Phloridzin, Phloridzosid, Phlorizine, Phlorizoside, Phlorrhizin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24O10/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-15-8-12(24)7-14(26)17(15)13(25)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10/h1-2,4-5,7-8,16,18-24,26-29H,3,6,9H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C(=O)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | 1-[2,4-dihidroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxifenil]-3-(4-hidroxifenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 436.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.1369 |