Learn More
Fleretina, TRC
Código de producto. 30137957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137957 1 g 1 g
30007314 100 mg 100 miligramos
30004607 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3390001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-82-2
Fórmula molecular C15 H14 O5
Peso molecular (g/mol) 274.27
Sinónimo 1-Propanone, 3-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-, Phloretin (6CI), Propiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-(p-hydroxyphenyl)- (8CI), 2',4',6'-Trihydroxy-3-(4-Hydroxyphenyl)propiophenone, 2',4',6'-Trihydroxy-3-(p-hydroxyphenyl)propiophenone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanone, Dihydronaringenin, NSC 407292, Naringenin dihydrochalcone, Phloretol, RJC 02792, β-(p-Hydroxyphenyl)-2,4,6-trihydroxypropiophenone, β-(p-Hydroxyphenyl)phloropropiophenone
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona
SMILES Oc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloretin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0841