Learn More
Phloretin, MedChemExpress
Código de producto. 16479895
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479895 250 mg 250 miligramos
16412356 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479895 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0142
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Phloretin (NSC 407292; RJC 02792) is a flavonoid extracted from Prunus mandshurica, has anti-inflammatory activities.
Phloridzin is a specific, competitive and orally active inhibitor of sodium/glucose cotransporters in the intestine (SGLT1) and kidney (SGLT2). Phloretin inhibits Yeast-made GLUT1 as well as Human erythrocyte GLUT1 with IC50values of 49 μM and 61 μM, respectively.Phloretin has the potential for the treatment of rheumatoid arthritis (RA) and allergic airway inflammation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloretin
CAS 60-82-2
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O5
Cantidad 250 mg
Sinónimo NSC 407292 RJC 02792
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (182.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(O)C=C(O)C=C1O)CCC2=CC=C(O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 274.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.27
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease