Learn More
Floretina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696481 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10550604 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10696481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307651000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-82-2 | C15H14O5 | 274.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-82-2
Fórmula molecular C15H14O5
Peso molecular (g/mol) 274.27
Número MDL MFCD00002288
Clave InChI VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phloretin, dihydronaringenin, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl propan-1-one, phloretol, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl-1-propanone, unii-s5j5oe47mk, 1-propanone, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl, ccris 7459, beta-p-hydroxyphenyl phloropropiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-p-hydroxyphenyl propiophenone
PubChem CID 4788
ChEBI CHEBI:17276
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloretin
Punto de fusión 260.0°C to 262.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH2COC6H2(OH)3
Índice de refracción 1.5730 to 1.5750
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 7437
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo