Learn More
Floretina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11303126 25 mg 25 miligramos
11313126 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10991.MB
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-82-2 | C15H14O5 | 274.272 g/mol
Topical antioxidant
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-82-2
Fórmula molecular C15H14O5
Peso molecular (g/mol) 274.272
Número MDL MFCD00002288
Clave InChI VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phloretin, dihydronaringenin, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl propan-1-one, phloretol, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl-1-propanone, unii-s5j5oe47mk, 1-propanone, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl, ccris 7459, beta-p-hydroxyphenyl phloropropiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-p-hydroxyphenyl propiophenone
PubChem CID 4788
ChEBI CHEBI:17276
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloretin
Punto de fusión ∽263°C (decomposition)
Cantidad 25 mg
Beilstein 1887240
Índice Merck 14,7326
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.28
Porcentaje de pureza 98%