Learn More
Floracetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phloracetophenone |
| CAS | 480-66-0 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Ethanone','1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-, Acetophenone','2',4',6'-trihydroxy- (7CI,8CI), Phloroacetophenone (6CI), 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanone, 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1,3,5-benzenetriol, 2-Acetyl-1,3,5-trihydroxybenzene, 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, Acetophloroglucine, Acetylphloroglucinol, NSC 54927, Phloracetophene, Phloracetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12/h2-3,10-12H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4,6-trihidroxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 168.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0423 |