Learn More
Floracetofenona, TRC
Código de producto. 30413431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413431 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30413431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3387001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloracetophenone
CAS 480-66-0
Fórmula molecular C8 H8 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethanone','1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-, Acetophenone','2',4',6'-trihydroxy- (7CI,8CI), Phloroacetophenone (6CI), 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanone, 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1,3,5-benzenetriol, 2-Acetyl-1,3,5-trihydroxybenzene, 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, Acetophloroglucine, Acetylphloroglucinol, NSC 54927, Phloracetophene, Phloracetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12/h2-3,10-12H,1H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
Nombre IUPAC 1-(2,4,6-trihidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423