Learn More
Phloracetophenone, MedChemExpress
Código de producto. 16489326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489326 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008226
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Phloracetophenone (2,4,6-trihydroxyacetophenone) is the aglycone part of acetophenone glycoside obtained from Curcuma comosa Roxb, with cholesterol-lowering activity. Phloracetophenone enhances cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A1) activity. Phloracetophenone stimulats bile secretion mediated through Mrp2.
Phloracetophenone (2,4,6-trihydroxyacetophenone) is the aglycone part of acetophenone glycoside obtained from Curcuma comosa Roxb, with cholesterol-lowering activity. Phloracetophenone enhances cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A1) activity. Phloracetophenone stimulats bile secretion mediated through Mrp2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloracetophenone
CAS 480-66-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,4,6-trihydroxyacetophenone 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanone
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (11.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism