Learn More
Fleomicina, Fisher BioReagents
Descripción
- Antibiótico que se utiliza a menudo como agente de selección para determinar la eficacia de la transformación de algas, hongos y células de mamíferos.
- Sirve como agente de selección para las células transformadas portadoras del gen de resistencia a antibióticos Sh ble.
- Causa la fragmentación del ADN mediante la introducción de roturas en la doble cadena de ADN e impide la entrada de las células en la fase S del ciclo celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phleomycin |
| Tipo | Phleomycin |
| Forma física | Líquido |
| Absorbancia | 0.75 to 1.05 AU at 244nm |
| CAS | 11006-33-0 |
| Fuente | Streptomyces verticillus |
| Olor | None |
| Envase | Frasco de plástico |
| Filtrado estéril | Pass Test |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phleomycin, 2% solution in water
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.