Learn More
Melford Fleomicina
Descripción
La fleomicina es un agente antibiótico. Es conocido por su capacidad para escindir el ADN, lo que lo hace útil para estudios que involucran daños en el ADN y mecanismos de reparación.
La fleomicina reconstituida se emplea a menudo para inducir daño controlado al ADN en las células provocando roturas de cadena simple y doble en la estructura del ADN. Generalmente se utiliza para investigar las respuestas celulares al daño del ADN, así como para explorar los mecanismos involucrados en la reparación del ADN.
Es una herramienta valiosa para comprender varios aspectos de la biología molecular, incluida la regulación genética y la integridad del genoma.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phleomycin |
| CAS | 11006-33-0 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula molecular | C55H85O21N20S2Cu-HCl |