Learn More
Melford Solución de fleomicina 20 mg/mL
Descripción
La fleomicina es un antibiótico y agente antitumoral comúnmente utilizado en la investigación de biología molecular y ciencias de la vida.
La solución de fleomicina 20 mg/mL es una formulación que se emplea a menudo en experimentos de biología molecular para inducir daño controlado del ADN en las células. La fleomicina logra esto provocando roturas de cadena simple y doble en el ADN, lo que la convierte en una herramienta valiosa para investigar las respuestas celulares al daño del ADN y los mecanismos involucrados en la reparación del ADN.
Los investigadores pueden usar la solución de fleomicina 20 mg/mL para estudiar el impacto del daño del ADN en los procesos celulares, la expresión genética y otros aspectos de la biología molecular.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phleomycin 20 mg/ml Solution |
| CAS | 11006-33-0 |
| Cantidad | 20 mg |
| Fórmula molecular | C55H85O21N20S2Cu-HCl |