Learn More
PHKG2 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Código de producto. 16112755
Change view
Click to view available options
100 μl
Código de producto.
16112755 100 μl
1 options
Código de producto. 16112755 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00005261T01.100uL
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción PHKG2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_000294.1
Peso molecular 44.77
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-PHKG2 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-PHKG2 antibody (H00005261-B01) by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL PHKG2 293T Cell Transient Overexpression Lys
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol