Learn More
Thermo Scientific™ Phire Reaction Buffers
Código de producto. 13515170 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Phire Reaction Buffer
Phire Reaction Buffer, detergent-free
Tampón de reacción PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nombre del producto químico o material unitSize
13515170 Tampón de reacción PCR paquete de 4
10165847 Phire Reaction Buffer paquete de 4
10525709 Phire Reaction Buffer, detergent-free paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13515170 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F527L
Includes
Tampón de reacción Phire Green
  • Tampón de reacción Phire Green 5x (un tampón proporciona 1,5 mm de MgCl2)
  • Solución de 50 mm de MgCI2
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
The reaction buffer for Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA Polymerase is available in three formats: non-colored version with and without detergents or Green version containing a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gel.
Thermo Scientific Phire Reaction Buffer is designed for Phire Hot Start II DNA Polymerase. This 5X buffer solution is available in three formats, a non-colored version with or without detergents and a green version that contains a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gel. The colored buffer does not interfere with enzyme performance and is compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation, and restriction digestion.
La concentración de Mg2+ en los tampones de reacción está optimizada para funcionar bien en la mayoría de los amplicones. El tampón 5X contiene 1,5 mm de MgCl2 en la concentración de la reacción final. Se proporciona un tubo independiente de DMSO para una mayor optimización.
El tampón de reacción para la ADN polimerasa Phire Hot Start II Thermo Scientific está disponible en tres formatos: versión sin color con y sin detergentes o versión verde que contiene un reactivo de densidad y dos tintes de seguimiento para la carga directa de productos de PCR en gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
La concentración de Mg2+ en los tampones de reacción está optimizada para funcionar bien en la mayoría de los amplicones. El tampón 5X contiene 1,5 mm de MgCl2 en la concentración de la reacción final. Se proporciona un tubo independiente de DMSO para una mayor optimización.
Incluye
un tampón de reacción Phire (F-524):
  • Tampón de reacción Phire 5X (un tampón proporciona 1,5 mm de MgCl2)
  • 50 mm de MgCl2
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Tampón de reacción Phire sin detergentes (F-525):
  • Tampón de reacción Phire 5X sin detergentes (un tampón proporciona 1,5 mm de MgCl2)
  • 50 mm de MgCl2
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Tampón de reacción Phire Green (F-527):
  • Tampón de reacción Phire Green 5X (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
  • 50 mm de MgCl2
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de reacción PCR
Descripción Green
Concentración 5X
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Cantidad 4 x 1,5 mL
Incluye Contiene:
• 4 tampones de reacción de 1,5 ml Phire Green 5X (1 tampón proporciona 1,5 mm de MgCl2)
• 50 mm de MgCl2
• DMSO
Almacenar a -20 °C.