Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra para PCR directa en plantas Phire
Código de producto. 15265156 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1250 reacciones
250 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
1250 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15265156 1250 reacciones 1250 reacciones
15255156 250 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15265156 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F160L
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con la mezcla maestra para PCR directa en plantas Phire podrá amplificar directamente el ADN de muestras vegetales sin purificación previa de ADN.
La mezcla maestra para PCR directa en plantas Thermo Scientific™ Phire está diseñada para amplificar el ADN directamente a partir de muestras vegetales. No se requiere purificación de ADN antes de la PCR. El kit está basado en la ADN polimerasa Phire Hot Start II, una enzima especialmente diseñada con un dominio de unión de ADN. Las características únicas de esta ADN polimerasa la hacen extremadamente robusta y tolerante de muchos inhibidores de PCR presentes en material vegetal, como polisacáridos complejos, polifenoles, etc. La mezcla maestra para PCR directa en plantas Phire se ha probado con hojas y semillas de una amplia variedad de especies vegetales. El kit incluye un conjunto completo de reactivos optimizados y protocolos detallados que lo convierten en la opción ideal para la amplificación de ADN vegetal. Cuando se combinan con el termociclador Thermo Scientific™ Arktik™, los protocolos de PCR se pueden completar en tan solo 40 minutos.
Características destacadas
  • PCR directa – la muestra se añade directamente a la reacción de PCR, por lo que no se requieren engorrosos y costosos pasos de purificación de ADN.
  • Disponibilidad del protocolo de dilución y almacenamiento: permite decenas de reacciones de PCR a partir de una pequeña muestra y volver a realizar pruebas
  • ADN polimerasa Phire Hot Start II especialmente diseñada – con tiempos de protocolo de PCR muy breves
  • Formato de mezcla maestra con colorante de carga de gel premezclado – minimiza la posibilidad de contaminación cruzada, reduce la manipulación de muestras y permite la carga directa en gel
Aplicaciones
  • Genotipado
  • Detección transgénica
  • Análisis de knockout
  • Secuenciación
Incluye
  • 2X Mezcla maestra para PCR directa en plantas Phire
  • Tampón de dilución
  • Mezcla de primer de control (25 µM cada una)
  • Agua, sin nucleasas
  • Estándar de ADN O'GeneRuler Express
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 10 x 1,25 ml de mezcla maestra para PCR directa en plantas Phire (2X)
• 2 x 5 ml de tampón de dilución
• 40 μL de mezcla de primer de control (25 μM por unidad)
• 10 x 1,25 mL de agua sin nucleasas
• 50 μg estándar de ADN O'GeneRuler Express (suficiente para 100 aplicaciones)
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Medio
Método de PCR PCR directa
Polimerasa ADN polimerasa Phire Hot Start II
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR directa
Cantidad 1250 reacción de 50 μl
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Genotyping, Hot-start PCR
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 1250 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tipo de muestra Planta
Material de partida ADN