Learn More
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II PCR Master Mixes
Código de producto. 15391732 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
N.º de reacciones:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.º de reacciones unitSize
15391732 Green 200 reacciones 200 reacciones
15361732 Colorless 200 reacciones 200 reacciones
15371732 Colorless 1000 reacciones 1000 reacciones
15301742 Green 1000 reacciones 1000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15391732 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F126S
Edge
Includes
ADN polimerasa Phire Hot Start II se suministra con el tampón 5x Phire Reaction y DMSO. El tampón proporciona 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final de 1x.
Una novedosa ADN polimerasa de inicio en caliente para aplicaciones de PCR rutinarias y de alto rendimiento que requieren velocidad y especificidad.
Thermo Scientific Phire Hot Start II PCR Master Mix is a convenient 2X mix designed to minimize the number of pipetting steps. The master mix contains Phire Hot Start II DNA Polymerase, nucleotides, and optimized reaction buffer, including MgCl2. Only template and primers need to be added to the PCR reaction.
La ADN polimerasa Phire Hot Start II es significativamente más rápido, extremadamente robusto y también capaz de amplificar fragmentos largos de ADN con alto rendimiento. Estas características se logran a través de la ingeniería avanzada de proteínas de la polimerasa. Incorpora un dominio único de unión de ADN bicatenario que permite tiempos de extensión cortos (de10 a 15 s/kb), mejora los rendimientos y aumenta la fidelidad 2 veces en comparación con ADN polimerasa Taq.
La modificación de inicio en caliente de la ADN polimerasa Phire Hot Start II se basa en la misma tecnología de inactivación de Affibody utilizada por la ADN polimerasa Phusion Hot Start II. Esta tecnología aumenta la especificidad de la reacción de PCR sin necesidad de tiempo adicional para la activación inicial de la enzima.
El nuevo formato Phire Green es una combinación de ADN polimerasa Phire Hot Start II y tampón 5X Phire Green. El tampón incluye un reactivo de densidad y colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como, por ejemplo, la secuenciación, la unión o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
ADN polimerasa Thermo Scientific Phire Hot Start II es una nueva enzima de PCR para aplicaciones de PCR rutinarias y de alto rendimiento. Supera a cada polimerasa de inicio en caliente basada en Taqdel mercado. La ADN polimerasa Phire Hot Start II es significativamente más rápido, extremadamente robusto y también capaz de amplificar fragmentos largos de ADN con alto rendimiento. Estas características se logran a través de la ingeniería avanzada de proteínas de la polimerasa. Incorpora un dominio único de unión de ADN bicatenario que permite tiempos de extensión cortos (10 a 15 s/kb), mejora los rendimientos y aumenta la fidelidad dos veces en comparación con la ADN polimerasa Taq.
La modificación de inicio en caliente de la ADN polimerasa Phire Hot Start II se basa en la misma tecnología de inactivación de Affibody utilizada por la ADN polimerasa Phusion Hot Start II. Esta tecnología aumenta la especificidad de la reacción de PCR sin necesidad de tiempo adicional para la activación inicial de la enzima.
El nuevo formato Phire Green es una combinación de ADN polimerasa Phire Hot Start II y tampón 5X Phire Green. El tampón incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como, por ejemplo, la secuenciación, la unión o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
Características destacadas
  • Inicio rápido en caliente: no hay paso de reactivación
  • Enzima rápida: amplifica cuatro veces más rápido que con Taq de inicio en caliente
  • Robustez: optimización de la reacción mínima debido a la alta tolerancia de los inhibidores
  • Alto rendimiento: productos abundantes debido a la alta eficacia
  • Productos de PCR más largos: permite amplificar fragmentos de ADN significativamente más largos que con cualquier Taq de inicio en caliente
  • Carga directa en gel con tampón Green
Aplicaciones
  • PCR de inicio en caliente
  • PCR de rutina
  • PCR sin alta fidelidad
  • PCR rápida
  • PCR de alto rendimiento
  • Genotipado
Incluye
ADN polimerasa Phire Hot Start II
  • ADN polimerasa Phire Hot Start II
  • Tampón de reacción Phire 5X (Proporciona 1.5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X)
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
ADN polimerasa Phire Green Hot Start II
  • ADN polimerasa Phire Hot Start II
  • Tampón de reacción 5X Phire Green (proporciona 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X)
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento • 4 x 1,25 ml de mezcla maestra de PCR 2X Phire Green Hot Start II
• 1 x 0,5 ml de DMSO
• 4 x 1,25 ml de agua libre de nucleasas
Almacénese a -20 °C
GC-Rich PCR Performance Medio
Polimerasa ADN polimerasa Phire Hot Start II
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Mezcla maestra para PCR Hot Start
Cantidad 200 reacción de 50 μl
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Clonación, Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 200 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Material de partida ADN
Color Green