Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa Phire Hot Start II
Código de producto. 10247467 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
N.º de reacciones:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.º de reacciones unitSize
10247467 Colorless 1000 reacciones 1000 reacciones
10185667 Colorless 200 reacciones 200 reacciones
13565160 Green 1000 reacciones 1000 reacciones
13555160 Green 200 reacciones 200 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10247467 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F122L
Edge
Optimice las aplicaciones de PCR de rutina y de alto rendimiento que requieren velocidad y especificidad con esta nueva ADN polimerasa de inicio en caliente.
ADN polimerasa Phire Hot Start II es una nueva enzima PCR para aplicaciones de PCR de rutina y de alto rendimiento. Supera a todas las polimerasas de inicio en caliente basadas en Taqdel mercado. ADN Polimerasa Phire Hot Start II es significativamente más rápida, extremadamente robusto, y también capaz de amplificar fragmentos largos de ADN con altos rendimientos. Estas características se logran a través de la ingeniería avanzada de proteínas de la polimerasa. Incorpora un dominio único de unión de ADN bicatenario que permite tiempos de extensión cortos (10 a 15 s/kb), mejora la producción y aumenta la fidelidad 2 veces en comparación con la de la ADN polimerasa Taq.
La modificación de inicio en caliente de la ADN polimerasa Phire Hot Start II se basa en la misma tecnología de inactivación de Affibody utilizada por la ADN polimerasa Phusion Hot Start II. Esta tecnología aumenta la especificidad de la reacción de PCR sin necesidad de tiempo adicional para la activación inicial de la enzima.
El nuevo formato Phire Green es una combinación de ADN polimerasa Phire Hot Start II y tampón 5X Phire Green. El tampón incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
ADN polimerasa Phire Hot Start II es una versión actualizada de la ADN polimerasa Phire Hot Start original. Debido a la tecnología mejorada de arranque en caliente basada en Affibody, la polimerasa no tiene limitaciones de temperatura de recocido y es extremadamente rápida (tiempo de extensión de solo 10-15 s/kb). El exclusivo dominio de unión al ADN bicatenario de la ADN polimerasa Phire Hot Start II es muy robusto y capaz de amplificar fragmentos largos de ADN con altos rendimientos. El método de inactivación basado en Affibody de la ADN polimerasa Phire Hot Start aumenta la especificidad de la amplificación a temperatura ambiente, pero permite una reactivación inmediata y completa de la enzima a temperaturas de ciclo estándar.
  • Inicio rápido en caliente: Sin paso de reactivación
  • Enzima rápida: Amplifique de cuatro a cinco veces más rápido que con el arranque en caliente Taq
  • Sólido: Optimización de la reacción mínima debido a la alta tolerancia de los inhibidores
  • Alto rendimiento: Abundantes productos debido a la alta eficiencia
  • Productos de PCR más largos: Amplifique fragmentos de ADN significativamente más largos que con cualquier arranque en caliente Taq
  • Sin limitaciones de temperatura de recocido
Incluye:
ADN polimerasa Phire Hot Start II se suministra con el tampón 5x Phire Reaction y DMSO. El tampón proporciona 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final de 1x.
Recomendada para:
PCR rápida, PCR rutinaria, PCR de alto rendimiento, PCR de largo alcance, micromatriz de DHPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 × 1 ml de ADN polimerasa Phire Hot Start II
• 7 × 1,5 ml de tampón de reacción Phire 5X (proporciona 1,5 mm de MgCl2)
• 1 × 500 µl de DMSO
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Medio
Polimerasa ADN polimerasa Phire Hot Start II
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto ADN polimerasa
Grado de pureza o calidad DHPLC
Cantidad 1,000 reactions
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Cloning, Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 1000 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Componentes separados
Material de partida ADN
Color Colorless