Learn More
Phillygenin, MedChemExpress
Código de producto. 16491418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491418 5 mg 5 miligramos
16448998 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0483
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Phillygenin (Phillygenol) is an active ingredient from Forsythia with many medicinal properties, such as antioxidant, reducing blood lipid, inhibition of low density lipoprotein oxidation.
Phillygenin (Phillygenol) is an active ingredient from Forsythia with many medicinal properties, such as antioxidant, reducing blood lipid, inhibition of low density lipoprotein oxidation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phillygenin
CAS 487-39-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo Phillygenol Epipinoresinol methyl ether (+)-Phillygenin
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (134.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C([C@H]2OC[C@@]3([H])[C@]2([H])CO[C@H]3C4=CC=C(OC)C(OC)=C4)C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 372.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.41
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid