Learn More
PhiKan 083, Tocris Bioscience™
Descripción
p53 stabilizing agent; preferentially binds mutated (Y220C) p53 over wild-type p53 at a site distinct from functional DNA/protein interaction regions. Slows rate of thermal denaturation of p53-Y220C.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PhiKan 083 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.79 |
| Porcentaje de pureza | >99% |