Learn More
PhiKan 083, MedChemExpress
Código de producto. 16462996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462996 25 mg 25 miligramos
16446937 5 mg 5 miligramos
16434218 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16462996 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108637
MedChemExpress PhiKan 083 is a carbazole derivative, which binds to the surface cavity and stabilizes Y220C (a p53 mutant), with a Kd of 167 μM. PhiKan 083 can be used for cancer research.
PhiKan 083 is a carbazole derivative, which binds to the surface cavity and stabilizes Y220C (a p53 mutant), with a Kd of 167 μM. PhiKan 083 can be used for cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PhiKan 083
CAS 880813-36-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18N2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (419.59 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (419.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)N(CC)C3=C2C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 238.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.33
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death