Learn More
PhiKan 083 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16456937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16456937 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16456937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108637A
MedChemExpress PhiKan 083 hydrochloride is a carbazole derivative, which binds to the surface cavity and stabilizes Y220C (a p53 mutant), with a Kd of 167 μM, and a relative binding affinity (Kd) of 150 μM in Ln229 cells.
PhiKan 083 hydrochloride is a carbazole derivative, which binds to the surface cavity and stabilizes Y220C (a p53 mutant), with a Kd of 167 μM, and a relative binding affinity (Kd) of 150 μM in Ln229 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PhiKan 083 hydrochloride
CAS 1050480-30-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19ClN2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (227.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2 mg/mL (7.28 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)N(CC)C3=C2C=CC=C3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 274.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.79
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death