Learn More
Thermo Scientific™ phi29 DNA Polymerase (10 U/μL)
Código de producto. 10233130 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg (1000 U)
2,5 μg (250 U)
50 μg (5000 U)
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
250 unidades
5000 UNIT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10233130 2,5 μg (250 U) 250 unidades
10242410 10 μg (1000 U) 1000 unidades
10775271 50 μg (5000 U) 5000 UNIT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10233130 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0091
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La ADN polimerasa phi29 es una polimerasa altamente procesiva con fuerte actividad de desplazamiento catenario que permite una amplificación isotérmica del ADN de alta eficacia.
Polimerasa altamente procesiva (hasta más de 70 kb) que presenta una fuerte actividad de desplazamiento de la cadena, la ADN polimerasa Thermo Scientific™ phi29 permite una amplificación isotérmica de ADN muy eficaz. La ADN polimerasa phi29 también posee una actividad exonucleasa (corrección) de 3’ → 5' que actúa preferentemente en ADN monocatenario o ARN. Por tanto, se recomiendan los cebadores modificados de la posición 3’.
La polimerasa de ADN Thermo Scientific phi29 es una polimerasa altamente procesiva (hasta más de 70 kb) que presenta una fuerte actividad de desplazamiento de la cadena, lo que permite una amplificación isotérmica de ADN muy eficaz. La polimerasa de ADN phi29 también posee una actividad exonucleasa (corrección) de 3’ → 5' que actúa preferentemente en ADN monocatenario o ARN. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente la utilización de primers modificados de 3'.
Aspectos destacados
• Una mayor actividad procesiva y de desplazamiento de hebras entre las ADN polimerasas conocidas: se pueden sintetizar más de 70 kb de tramos de ADN
• Síntesis de ADN muy precisa
• Producción extremadamente alta de ADN amplificado incluso a partir de cantidades diminutas de plantilla
• Los productos de amplificación se pueden utilizar directamente en aplicaciones posteriores (PCR, digestión restrictiva, identificación de genotipos de SNP, etc.)
Aplicaciones
• Amplificación de círculo rodante (RCA): generación de nanoplantillas de ADN periódicas
• Amplificación de desplazamiento múltiple (MDA)
• Amplificación neutral del genoma completo (WGA, ver figura 1 en datos de apoyo):
• Amplificación de ADN para la detección de SNP y STR
• Amplificación sin células de ADN a partir de células individuales
• Organismos patógenos o metagenomas
• Amplificación de ADN a partir de muestras de manchas de sangre en papel de filtro
• Preparación de plantillas de ADN para secuenciación
• Amplificación de ADN con primado de proteínas
• Genotipado in situ con sondas candado
Clonación basada en recombinación
• Clonación de ADN letal sin células
• Amplificación de ADN primado de ARN
Nota
La adición de pirofosfosfatasa a la mezcla de reacción con ADN polimerasa phi29 puede mejorar la síntesis de ADN.
El uso de esta enzima en determinadas aplicaciones puede estar asegurado por patentes y puede requerir una licencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Stand-alone enzyme
Para utilizar con (aplicación) MDA-WGA, RCA
Polimerasa phi29 DNA Polymerase
Cantidad 2,5 μg (250 U)
Contenido y almacenamiento • phi29 DNA Polymerase (250 units at 10 U/μL)
• 10X Reaction Buffer for phi29 DNA Polymerase
• Store at –15 to –25°C.
Temperatura óptima de reacción 30°C
Condiciones de envío Dry Ice
Concentración 10 U/μL
Tiempo de reacción 4 hours