Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de pH portátil resistente al agua con cuerpo de caucho
Código de producto. 10709402
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (pH):
pH de – 2 a 16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo (pH) unitSize
10709402 pH de – 2 a 16 1 PCS
1 options
Código de producto. 10709402 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI98127
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Features automatic one or two-point calibration and automatic temperature compensation. Hanna Instruments™ pHep™ Portable pH/Temperature Meter contains many features found in more expensive portable and benchtop meters.
  • Waterproof pH meters, choice of models 0.1/0.01pH
  • Large, easy to read dual LCD showing pH and °C
  • Replaceable electrode
  • Automatic temperature compensation
  • Automatic calibration, one or two point with choice of five buffer values
  • Hold function and automatic switch off
  • Floats if accidentally dropped in water
  • Includes a protective cap and non-clogging fibre reference junction, which can be replaced by simply plugging in a new one
Especificaciones
Exactitud (temperatura) ± 0.5 / ± 1 °C/°F
Exactitud (pH) pH de ±0.1
Para utilizar con (aplicación) Calibración de pH
Intervalo (pH) pH de – 2 a 16
Resolución (pH) pH 0.1
Calibration Points 4,01; 7,01; 10,01 o 4,01; 6,86; 9,18
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +60,0 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 23°F to 140°F
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Tipo de pantalla LCD
Peso (métrico) 100 g
Garantía Metro con 1 año (garantía limitada) y electrodo 6 mes (garantía limitada)
Material Cuerpo de caucho
Modelo HI98127
Fuente de alimentación
Tipo de sonda Reemplazable
Intervalo de detección pH de – 2.0 a 16.0, 1.5 V, de – 5.0 a 60.0°C / de 23.0 a 140.0°F
Compensación de la temperatura Automático
Batería, tipo 1.5 V
Tipo Medidor de pH portátil resistente al agua
Duración de la batería 300 h
Tensión 1.5 V