Learn More
Descrizione
- Para Pheos Alpine se requiere un adaptador de visera 9790 067
- Bloqueo magnético automático, mecanismo abatible con posición de estacionamiento, sustitución de lentes
- Lente PC transparente/UV 400, 2C-1,2 W1 B 9 KN CE
- Revestimiento Uvex Supravision Excellence, exterior antiarañazos, interior antivaho
- Casco no incluido
Specifica
Specifica
| Color | Transparente |
| Material | Policarbonato |
| Revestimiento de lente | Supravision Excellence |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?