Especificaciones
| Tipo de lente | Supravision ETC |
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Color | Antracita, azul |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad ergonómicas |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Mostrar más |