Learn More
uvex Casco de seguridad Pheos
Código de producto. 17669795 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
B-S-WR
B-WR
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17669795 B-WR cada uno
17679795 B-S-WR cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17669795 Proveedor uvex N.º de proveedor 9772042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.30€
    24.60€ / paquete de 1
    Ahorro 0.70€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Los cascos de seguridad UVEX Pheos presentan un diseño deportivo y ofrecen la máxima comodidad gracias a la ventilación Climazone y al flexible arnés de suspensión 3D. El casco rígido y resistente soporta fácilmente la presión desde el lado y cumple todos los requisitos de seguridad para la construcción o el trabajo industrial.
  • Características generales:
    • Arnés de suspensión con sistema de trinquete de rueda para un ajuste variable de la anchura
    • Casco de seguridad con ranura para linterna de casco en la parte frontal
    • Adaptadores Euroslot en el lateral (30 mm) para fijar orejeras y el sistema de visera Uvex Pheos
  • Características de protección:
    • Cumple los requisitos estándar y adicionales de EN 397 para salpicaduras de metales fundidos (MM) y temperaturas muy bajas (-30 °C)
  • Características de confort:
    • Arnés de suspensión con sistema de trinquete de rueda para un ajuste variable de la anchura
    • La fijación de banda textil de seis puntos garantiza un ajuste y comodidad óptimos
    • Tres orificios de ventilación ajustables para una ventilación máxima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN397
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Cascos de protección
Para utilizar con (aplicación) Industria, trabajos de construcción de carreteras, construcción de tuberías y alcantarillado, trabajos de construcción y hormigón, trabajos de albañilería, albañilería, trabajos de yesería, trabajos de demolición y desmantelamiento, construcción de puentes y túneles, construcción de calles principales, metalurgia
Material Bioplástico
Modelo B-WR
Tipo de producto Casco de seguridad
Tamaño Entre 52 y 61 cm
Ventilado/a Con ventilación
Estilo de cabeza Ala delantera