Learn More
uvex Orejeras para cascos Feos K2P
Código de producto. 17280311 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
30 dB
Código de producto.
17280311 30 dB
1 options
Código de producto. 17280311 Proveedor uvex N.º de proveedor 2600214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.80€
    33.28€ / 1 pares
    Ahorro 2.52€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Las orejeras de la serie K ofrecen un alto nivel de protección además de almohadillas de espuma con memoria extrasuaves y ligeras para una comodidad de larga duración.
  • Conexión mecánica de casco para su uso con sistemas de casco Pheos
  • Compatible los visores Uvex™ Pheos serie 9906
  • Las almohadillas de espuma con memoria extrasuaves pueden usarse durante largos periodos de tiempo sin irritación
  • Rotación de 360° para posiciones de espera y de reposo
  • Fácil colocación cuando no están en uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ANSI S3.1974 No
Material del cojín Espuma con memoria
Color del cojín Negro
Para utilizar con (equipo) Sistema de casco Pheos, viseras Pheos serie 9906
Modelo Serie K, Sobre la cabeza
Reducción del ruido nominal (RRN) 30 dB
Corded N.º
Tipo de producto Orejeras
Desechables Un solo uso
Metal Detectable No
Color de la banda de sujeción Negro
Dieléctrico/a/s Sí
Foldable No
EN 352.2002 EN 352-1