Learn More
uvex Orejeras para cascos Feos K1P
Código de producto. 17290311 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
28 dB
Código de producto.
17290311 28 dB
1 options
Código de producto. 17290311 Proveedor uvex N.º de proveedor 2600216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.85€
    29.57€ / 1 pares
    Ahorro 2.28€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Las orejeras de la serie K ofrecen un alto nivel de protección además de almohadillas extrasuaves y ligeras para una comodidad de larga duración.
  • Conexión mecánica de bayoneta para un acoplamiento y una extracción rápidos sin herramientas a los cascos de seguridad Pheos
  • Compatible con viseras Uvex™ Pheos serie 9906, protectores faciales serie 9790 y serie 9774 para silvicultura
  • Las almohadillas extrasuaves pueden usarse durante largos periodos de tiempo sin irritación
  • Posiciones de reposo y de espera ajustables para cuando no se utiliza
  • Características dieléctricas gracias a las patillas de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
ANSI S3.1974 No
Color del cojín Negro
Para utilizar con (equipo) Viseras Pheos serie 9906, protectores faciales serie 9790 y Pheos serie 9774 para silvicultura
Modelo Serie K, Sobre la cabeza
Reducción del ruido nominal (RRN) 28 dB
Corded N.º
Tipo de producto Orejeras
Desechables Reutilizables
Metal Detectable No
Color de la banda de sujeción Negro
Dieléctrico/a/s Sí
Foldable No
EN 352.2002 EN 352-1