Learn More
uvex Visera de malla Pheos Faceguard y orejeras K1P
Código de producto. 17797709 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Negro, transparente
Código de producto.
17797709 Color: Negro, transparente
1 options
Código de producto. 17797709 Proveedor uvex N.º de proveedor 9790215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.60€
    82.97€ / paquete de 1
    Ahorro 2.63€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Visera de malla Pheos Faceguard UVEX y protección auditiva.
  • Multisistema de protectores faciales
  • Ajuste del tamaño de la cabeza mediante el trinquete de rueda (de 52 a 64 cm)
  • Mecanismo de plegado infinitamente variable
  • Posición de estacionamiento de la visera cerca de la cabeza
  • Sistema con protección auditiva, orejeras K1P con cierre de bayoneta
  • Visera de malla de acero inoxidable con alta transmitancia de luz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, transparente
Tamaño Entre 52 y 64 cm