Learn More
uvex Casco de seguridad Pheos E-WR
Código de producto. 17564106 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17564106 Blanco paquete de 25
1 options
Código de producto. 17564106 Proveedor uvex N.º de proveedor 9770030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00€
    405.80€ / paquete de 25
    Ahorro 15.20€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Cascos de seguridad ligeros que cuentan con un diseño deportivo y ofrecen la máxima comodidad al usuario.
  • Casco ligero en un diseño deportivo
  • Casco completamente cerrado para su uso por electricistas
  • Probado y certificado de acuerdo con EN 397 y EN 50365 (1000 V CA)
  • Sistemas de adaptadores para viseras UVEX, orejeras UVEX y lámparas de casco
  • Arnés de suspensión con ajustadores de tamaño giratorios para un ajuste personalizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 397, EN 50365
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Cascos de protección
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Modelo 9770, Borde largo
Tipo de producto Casco de seguridad industrial
Tamaño Entre 52 y 61 cm
Tamaño (métrico) Entre 52 y 61 cm
Ventilado/a Sin ventilación
Estilo de cabeza Ala corta (estilo gorra)