Learn More
uvex Gafas Pheos CX2
Código de producto. 31910423 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Tamaño de la unidad
31910423 Ámbar cada uno
31910426 Transparente cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31910423 Proveedor uvex N.º de proveedor 9198015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.05€
    15.16€ / paquete de 1
    Ahorro 0.89€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Protección ocular óptima para una amplia variedad de aplicaciones: El componente suave de protección de cejas se moldea por inyección en el cristalino y evita que el polvo y el líquido salpiquen de los ojos. El innovador uvex protector X se adapta perfectamente al usuario, para ofrecer altos niveles de comodidad y protección.
  • Gafas deportivas de seguridad con gran aceptación por parte de los usuarios
  • Lente robusta de policarbonato con tecnología probada uvex de recubrimiento supra-visionario: permanentemente antiempañador y resistente a arañazos
  • Sin metales
  • Características de confort Protector de cristal X: La tecnología de montura de sellado suave rodea la frente y proporciona protección contra la penetración de partículas
  • Brazos laterales ergonómicos con auriculares suaves aseguran un ajuste cómodo y seguro sin crear puntos de presión
  • La pieza de nariz suave y flexible se adapta al usuario para ofrecer un ajuste antideslizante y sin presión
  • Certificada conforme a la EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV) UV400 -100% de protección contra radiación UV dañina de hasta 400 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho, Antiarañazos, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Ámbar
Tipo de producto Gafas de seguridad
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Elastómero termoplástico (TPE)
Protección UV UV400
Frame Type Semi-sin reborde