Learn More
Fenitoína sódica, Mikromol™
Código de producto. 17929939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
17929939 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17929939 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0622.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenitoína sódica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenytoin sodium
CAS 630-93-3
Nombres de analitos o componentes Phenytoin sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 N2 O2 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenytoin Sodium, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione sodium salt (1:1), 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione monosodium salt, 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt, 5,5-Diphenylhydantoin sodium, Aleviatin sodium, Antisacer, Danten, Difenin, Difhydan, Dilantin, Diphantoine, Diphenin, Diphenine, Diphenylan sodium, Diphenylhydantoin sodium, Ditoin, Enkefal, Epanutin, Epelin, Epilan D, Epsolin, Eptoin, Fenitoin sodium, Hydantin, Hydantoinal, M-toin, Minetoin, Phenyloin, Phenytoin sodium, Phenytoin soluble, Prompt, Sodium 5,5-diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Sodium 5,5-diphenylhydantoin, Sodium diphenylhydantoin, Sodium diphenylhydantoinate, Sodium phenytoin, Solantyl, Soluble Phenytoin, Tacosal
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C1=NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC sodio;4-oxo-5,5-difenil-1H-imidazol-2-olato
Peso molecular (g/mol) 274.25
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0718 g/mol