Learn More
Phenytoin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16472179
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472179 1 g 1 g
16450938 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472179 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0448A
MedChemExpress Phenytoin sodium (5,5-Diphenylhydantoin sodium salt) is a potent Voltage-gated Na+ channels (VGSCs) blocker. Phenytoin has antiepileptic activity and reduces breast tumour growth and metastasis in mice.
Phenytoin sodium (5,5-Diphenylhydantoin sodium salt) is a potent Voltage-gated Na+ channels (VGSCs) blocker. Phenytoin has antiepileptic activity and reduces breast tumour growth and metastasis in mice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenytoin sodium
Forma física Solid
CAS 630-93-3
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11N2NaO2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (182.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(O[Na])NC1(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 274.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.25
Porcentaje de pureza 99.96%