Learn More
Fenitoína, Mikromol™
Código de producto. 18093810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18093810 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18093810 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0630.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenitoína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenytoin
CAS 57-41-0
Nombres de analitos o componentes Phenytoin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H12 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8CI), 5,5-Diphenyl-1H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
SMILES O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 5,5-difenilimidazolidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 252.27
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252,0899 g/mol