Learn More
Fenitoína EP Impureza B (difeniletanodiona), Mikromol™
Código de producto. 17952436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17952436 25 mg 25 miligramos
17901736 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17952436 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0630.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenitoína EP Impureza B (difeniletanodiona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzil
CAS 134-81-6
Nombres de analitos o componentes Benzil
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Diphenylethanedione (Benzil), Phenytoin Sodium Imp. B (EP), Phenytoin Imp. B (EP), Diphenylethanedione, Benzil, Phenytoin Impurity B, Phenytoin Sodium Impurity B, Phenytoin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1,2-difeniletano-1,2-diona
Peso molecular (g/mol) 210.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210,0681 g/mol