Learn More
Fenitoína, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30460177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460177 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460177 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPNT14501LM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Fenitoína, 1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenytoin
CAS 57-41-0
Nombres de analitos o componentes Phenytoin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H12 N2 O2
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8 CI), 5,5-Diphenyl-1 H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 5,5-difenilimidazolidina-2,4-diona
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 252.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 252,0899 g/mol