Learn More
Salicilato de feniramidol, LoGiCal
Código de producto. 30458643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458643 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458643 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3189.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyramidol Salicylate
CAS 1235-07-0
Nombres de analitos o componentes Phenyramidol Salicylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 N2 O . C7 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Analexin syrup, Phenyramidol salicylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with alpha-[(2-pyridinylamino)methyl]benzenemethanol (1:1), Salicylic acid, compd. with alpha-[(2-pyridylamino)methyl]benzyl alcohol (1:1) (8CI), Salicylic acid, compd. with alpha-[(2-pyridylamino)methyl]benzyl alcohol (7CI), Benzenemethanol, alpha-[(2-pyridinylamino)methyl]-, mono(2-hydroxybenzoate) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, alpha-[(2-pyridylamino)methyl]-, monosalicylate (salt)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O.C7H6O3/c16-12(11-6-2-1-3-7-11)10-15-13-8-4-5-9-14-13;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-9,12,16H,10H2,(H,14,15);1-4,8H,(H,9,10)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(CNc1ccccn1)c2ccccc2.OC(=O)c3ccccc3O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibenzoico; 1-fenil-2-(piridin-2-ilamino)etanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 352.38
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1423 g/mol