Learn More
Bromuro de fenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza en la reacción de acoplamiento cruzado.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Se manejan bajo gas protector seco. Sensible al aire. Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes, calor, ácidos y wate.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phenylzinc bromide |
| Nombre de nota | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 38111-44-3 |
| Densidad | 0.99 |
| Fórmula molecular | C6H5BrZn |
| Número MDL | MFCD01319861 |
| Cantidad | 50 mL |
| Número UN | UN3399 |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Sinónimo | phenylzinc bromide, zinc, bromophenyl, phenylzinc bromide solution, benzene,bromozinc 1+, phenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, phenylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, phenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
| Show More |